missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 1,3-diméthyl-1h-pyrazole-4-boronique, ester pinacol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester |
CAS | 1046832-21-6 |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C11H19BN2O2 |
Numéro MDL | MFCD09864190 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester, 1,3-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-1,3-dimethylpyrazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrazole, 1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem23961 |
Clé InChI | FBNAMBTYMSWTIB-UHFFFAOYSA-N |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'