Learn More
1 : 3-Diméthyl-1 H-pyrazole-5-carbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510074
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Amber Glass Bottle
Flacon en verre ambré
844891-03-8
C6H9N3S
155.219
RVWYPAZKPYVUDC-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbothioamide, 1h-pyrazole-5-carbothioamide,1,3-dimethyl, amino 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methane-1-thione
2795270
2,5-diméthylpyrazole-3-carbothioamide
CC1=NN(C(=C1)C(=S)N)C
844891-03-8
C6H9N3S
155.219
RVWYPAZKPYVUDC-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbothioamide, 1h-pyrazole-5-carbothioamide,1,3-dimethyl, amino 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methane-1-thione
2795270
2,5-diméthylpyrazole-3-carbothioamide
CC1=NN(C(=C1)C(=S)N)C
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 155.22
Pourcentage de pureté 97%