Learn More
1,3-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydro-2-(1H)-pyrimidinone, 97 %, pure, ACROS Organics™
46.60€ - 140.90€
Identifiants chimiques
N° CAS 7226-23-5
Formule moléculaire C6H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00006550
InChI Key GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
PubChem CID 81646
IUPAC Name 1,3-diméthyl-1,3-diazinan-2-one
SMILES CN1CCCN(C1=O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10003000 FDS Afficher les documents Acros Organics
224641000
100mL Flacon en verre 46.60€
100mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 13-03-2020
10543201 FDS Afficher les documents Acros Organics
224645000
500mL Flacon en verre 140.90€
500mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 13-03-2020
Description
Description
Réactif de couplage
Spécification
Identifiants chimiques
7226-23-5
128.17
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
81646
CN1CCCN(C1=O)C
C6H12N2O
MFCD00006550
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
1,3-diméthyl-1,3-diazinan-2-one
Spécification
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
121°C
Flacon en verre
1.064
246°C
-20°C
97%
96.0
96% min. (GC)
MFCD00006550
11,207; 13,122; 16,146
Solubility in water: freely soluble
CN1CCCN(C1=O)C
128.17
128.17
97%
1.0640g/mL
Authentic
1.4875 to 1.4895
3.41 mPa.s (20°C)
Incolore à jaune
100mL
7226-23-5
100.0
C6H12N2O
24, IV, 32
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
1,3-diméthyl-1,3-diazinan-2-one
81646
Liquide
Pures
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.