Learn More
1,3-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydro-2-(1H)-pyrimidinone, 97 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone |
Note relative au nom | 97% |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -20°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.0640g/mL |
Point d’ébullition | 246°C |
Point d’éclair | 121°C |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.