Learn More
Acide 1,3-phénylènediacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031470
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
19806-17-8
C10H10O4
194.19
MFCD00004341
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
29788
2-[3-(carboxymethyl)phenyl]acetic acid
OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
19806-17-8
C10H10O4
194.19
MFCD00004341
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
29788
2-[3-(carboxymethyl)phenyl]acetic acid
OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 3-Phenylenediacetic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 173°C to 177°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(CH2CO2H)2
Quantité 5 g
Beilstein 09, 874
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Phenylenediacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.