Learn More
Acide 1,3-thiazole-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586590
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
14190-59-1
C4H3NO2S
129.133
MFCD02094169
IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
thiazole-2-carboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, thiazole-2-carboxylicacid, 2-carboxy-1,3-thiazole, thiazolecarboxylic acid, pubchem16257, thiazole carboxylic acid, 2-carboxythiazole, acmc-209cn5
2762733
acide 1,3-thiazole-2-carboxylique
C1=CSC(=N1)C(=O)O
14190-59-1
C4H3NO2S
129.133
MFCD02094169
IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
thiazole-2-carboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, thiazole-2-carboxylicacid, 2-carboxy-1,3-thiazole, thiazolecarboxylic acid, pubchem16257, thiazole carboxylic acid, 2-carboxythiazole, acmc-209cn5
2762733
acide 1,3-thiazole-2-carboxylique
C1=CSC(=N1)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 1, 3-Thiazole-2-carboxylic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 129.14
Pourcentage de pureté 95%