Learn More
Alfa Aesar™ Ester bis(néopentylglycol) d’acide 1,4-benzènediboronique, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ L16187.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 5565-36-6 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11392917
  • 161.00€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
5565-36-6
301.984
XDODHEZHZCJSML-UHFFFAOYSA-N
23005407
B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)B3OCC(CO3)(C)C
C16H24B2O4
MFCD01075726
1,4-benzenediboronic acid bis neopentyl glycol ester, 1,4-bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzene, 2-4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl phenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 1,4-benzenediboronic acid bis npg cyclic ester, 1,4-benzenediboronic acid bisneopentylglycol cyclic ester, 1,4-bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl benzene, 1,4-benzenediboronic acid bis neopentyl glycol cyclic ester, 2,2'-1,4-phenylene bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-[4-(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)phényl]-5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinane
Spécification
1,4-Benzenediboronic acid bis(neopentyl glycol) ester
1g
C16H24B2O4
2952607
XDODHEZHZCJSML-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)phényl]-5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinane
23005407
99%
231°C to 233°C
5565-36-6
MFCD01075726
1,4-benzenediboronic acid bis neopentyl glycol ester, 1,4-bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzene, 2-4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl phenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 1,4-benzenediboronic acid bis npg cyclic ester, 1,4-benzenediboronic acid bisneopentylglycol cyclic ester, 1,4-bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl benzene, 1,4-benzenediboronic acid bis neopentyl glycol cyclic ester, 2,2'-1,4-phenylene bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)B3OCC(CO3)(C)C
301.984
301.99
Vidéos
FDS Documents