Learn More
Alfa Aesar™ 1,4-Bis(phényléthynyl)benzène, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H30395.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1849-27-0 Poids : 0.02500kg
Quantité | 25g |
---|
Identifiants chimiques
1849-27-0 | |
278.354 | |
FPVSTPLZJLYNMB-UHFFFAOYSA-N | |
624226 | |
C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=CC=C3 |
C22H14 | |
MFCD00160829 | |
1,4-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis 2-phenylethynyl benzene, benzene,1,4-bis 2-phenylethynyl, p-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis phenylethynyl benzene #, 1,4-bis 2-phenyl-ethynyl-benzene | |
1,4-bis(2-phényléthynyl)benzène |
Spécification
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene | |
25g | |
C22H14 | |
1,4-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis 2-phenylethynyl benzene, benzene,1,4-bis 2-phenylethynyl, p-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis phenylethynyl benzene #, 1,4-bis 2-phenyl-ethynyl-benzene | |
C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=CC=C3 | |
278.354 | |
278.36 |
176°C to 178°C | |
1849-27-0 | |
MFCD00160829 | |
FPVSTPLZJLYNMB-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-bis(2-phényléthynyl)benzène | |
624226 | |
97% |