Learn More
Diacrylate de 1,4-butanediol, 85+ % (esters réactifs), stab. avec 50-105 ppm d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303018
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
CAS: 1070-70-8 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
1,4-Butanediol diacrylate is used as a multifunctional crosslinker. It is used in drying technology for paintings, coatings, inks, resins and adhesives. It serves as an intermediate product for polymer synthesis in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1070-70-8
Formule moléculaire C10H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00014940
Clé InChI JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-butanediol diacrylate, butylene diacrylate, butanediol diacrylate, tetramethylene glycol diacrylate, 1,4-butylene glycol diacrylate, tetramethylene acrylate, tetramethylene diacrylate, 1,4-butylene diacrylate, 1,4-butanediyl diacrylate, 1,4-butanediyl bisacrylate
CID PubChem 70613
SMILES C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Butanediol diacrylate
Note relative au nom Stabilized with 50 to 105 ppm hydroquinone
Couleur Incolore
Densité 1.051 g/mL
Point d’ébullition 83°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pleasant
Notes de pourcentage du dosage (Esters réactifs)
Formule linéaire CH2=CHCO2(CH2)4O2CCH=CH2
Indice de réfraction 1.456
Quantité 100 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 1777487
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 4-prop-2-énoyloxybutyle
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté ≥85%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Butanediol diacrylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,4-Butanediol diacrylate