missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-(4-Chlorobenzhydryl)pipérazine, technique. 90 %

16.27€ - 175.00€

Identifiants chimiques

CAS 303-26-4
Formule moléculaire C17H19ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 286.803
Numéro MDL MFCD00005965
Clé InChI UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
CID PubChem 9340
Nom IUPAC 1-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15432378
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
H55970.MD
250mg
16.27€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
07-04-2021
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15412378
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
H55970.03
1g
47.82€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
07-04-2021
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15422378
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
H55970.06
5g
175.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
07-04-2021
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Identifiants chimiques

303-26-4
286.803
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
9340
C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
C17H19ClN2
MFCD00005965
1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
1-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]pipérazine

Spécification

1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
178°C to 180°C (0.5mmHg)
250mg
C17H19ClN2
1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
286.803
286.8
Technique
113°C (235°F)
65°C to 70°C
303-26-4
MFCD00005965
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
1-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]pipérazine
9340
90%
FDS