missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(4-chlorophényl)-1H-pyrrole-2-carbalaldéhyde, Tech., Thermo Scientific™

Catalog Number p-2694323
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
37560-50-2
C11H8ClNO
205.641
MFCD00174283
NNQOVJLQFYROBU-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-chlorphenyl-2-pyrrolcarbaldehyd, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehy de, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-4-chlorophenyl
737212
1-(4-Chlorophényl)pyrrole-2-carbaldéhyde
C1=CN(C(=C1)C=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
37560-50-2
C11H8ClNO
205.641
MFCD00174283
NNQOVJLQFYROBU-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-chlorphenyl-2-pyrrolcarbaldehyd, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehy de, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-4-chlorophenyl
737212
1-(4-Chlorophényl)pyrrole-2-carbaldéhyde
C1=CN(C(=C1)C=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.64
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'