Learn More
Acide 1-(4-chlorophényl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2694133
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
175137-17-4
C13H13ClN2O2
264.709
MFCD00068141
RTLVBOYPVGHHGC-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-propyl, maybridge1_003964, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-propyl, 1-4-chloro-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
2777583
acide 1-(4-chlorophényle)-5-propylpyrazole-4-carboxylique
CCCC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
175137-17-4
C13H13ClN2O2
264.709
MFCD00068141
RTLVBOYPVGHHGC-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-propyl, maybridge1_003964, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-propyl, 1-4-chloro-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
2777583
acide 1-(4-chlorophényle)-5-propylpyrazole-4-carboxylique
CCCC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 1-(4-chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 264.71
Pourcentage de pureté 97%