Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Maybridge
78.40€ - 156.80€
Identifiants chimiques
N° CAS 98534-80-6
Formule moléculaire C11H6ClF3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 290.626
Numéro MDL MFCD00068142
InChI Key HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 688687
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10005962 FDS Afficher les documents Maybridge
GK01550EA
10g Flacon en verre ambré 78.40€
10g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 03-03-2020
10662705 FDS Afficher les documents Maybridge
GK01550EB
25g Flacon en verre ambré 156.80€
25g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 03-03-2020
Spécification
Identifiants chimiques
98534-80-6
290.626
HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
688687
C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
C11H6ClF3N2O2
MFCD00068142
1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
1-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Spécification
1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
10g
96.5
97%
MFCD00068142
HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
1-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
688687
97%
Flacon en verre ambré
98534-80-6
100.0
C11H6ClF3N2O2
1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
290.626
290.63