Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Maybridge
Marque: Maybridge GK01550EA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 98534-80-6 Poids : 0.06000kg
Quantité | 10g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
98534-80-6 | |
290.626 | |
HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N | |
688687 | |
C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl |
C11H6ClF3N2O2 | |
MFCD00068142 | |
1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl | |
1-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid |
Spécification
1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid | |
10g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00068142 | |
HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid | |
688687 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
98534-80-6 | |
100.0 | |
C11H6ClF3N2O2 | |
1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl | |
C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl | |
290.626 | |
290.63 |