Learn More
1,4-cyclohexanediol, 99 %, mélange de cis et trans, Acros Organics
Marque: Acros Organics 111151000
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 556-48-9 Poids : 0.15000kg
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
556-48-9 | |
116.16 | |
VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N | |
11162 | |
C1CC(CCC1O)O |
C6H12O2 | |
MFCD00001448 | |
1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane | |
cyclohexane-1,4-diol |
Spécification
1, 4-Cyclohexanediol | |
Flacon en plastique | |
98°C to 102°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
C6H10(OH)2 | |
06, IV, 5209 | |
Solubility in water: soluble | |
C1CC(CCC1O)O | |
116.16 | |
116.16 |
65°C | |
150°C (20.0mmHg) | |
100g | |
556-48-9 | |
100.0 | |
C6H12O2 | |
MFCD00001448 | |
1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane | |
VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane-1,4-diol | |
11162 | |
99% |