Learn More
1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-101029
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
280-57-9
C6H12N2
112.17
MFCD00006689
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
9237
1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
C1CN2CCN1CC2
280-57-9
C6H12N2
112.17
MFCD00006689
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
9237
1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
C1CN2CCN1CC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 155.0°C to 160.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 174.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 25 g
Fieser 01,1203; 02,99; 04,119; 05,176; 06,157; 07,86; 11,153; 12,155; 13,92; 15,109
Merck Index 15,9834
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: 46g/100mL (26°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Point de sublimation 20 °C
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux hygroscopiques
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.