Learn More
1,4-dibromobenzène, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 112732500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 106-37-6 Poids : 0.30000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité | 250g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
106-37-6 | |
235.91 | |
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N | |
7804 | |
1,4-dibromobenzène |
C6H4Br2 | |
MFCD00000089 | |
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071 | |
CHEBI:37150 | |
C1=CC(=CC=C1Br)Br |
Spécification
1, 4-Dibromobenzene | |
100°C | |
Flacon en plastique | |
219°C | |
86°C to 89°C | |
106-37-6 | |
100.0 | |
C6H4Br2 | |
MFCD00000089 | |
15, 3024 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,chloroform and ether | |
C1=CC(=CC=C1Br)Br | |
235.91 | |
CHEBI:37150 | |
Crystals |
1.8400g/mL | |
Authentic | |
1.84 | |
Incolore à blanc | |
250g | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
C6H4Br2 | |
05, 211 | |
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071 | |
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dibromobenzène | |
7804 | |
235.91 | |
99% |