Learn More
1,4-dibromobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10043373
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
106-37-6
C6H4Br2
235.91
MFCD00000089
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
7804
CHEBI:37150
1,4-dibromobenzène
BrC1=CC=C(Br)C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
106-37-6
C6H4Br2
235.91
MFCD00000089
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
7804
CHEBI:37150
1,4-dibromobenzène
BrC1=CC=C(Br)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dibromobenzene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 86°C to 89°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 1.8400g/mL
Point d’ébullition 219°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4Br2
Quantité 2.5 kg
Beilstein 05, 211
Merck Index 15, 3024
Gravité spécifique 1.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,chloroform and ether
Poids de la formule 235.91
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals