Learn More
1,4-dichloro-2-fluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7025665
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
348-59-4
C6H3Cl2F
164.99
MFCD00060656
BJQTYCQGIXZSNM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorofluorobenzene, benzene, 1,4-dichloro-2-fluoro, 1,4-dichloro-2-fluoro-benzene, 2,5-dichloro-1-fluorobenzene, 1,4-dichlor-2-fluorbenzol, 2,5-dichloro-fluorobenzene, pubchem3454, acmc-1ae1b, 2,5-dichloro fluorobenzene, 1-fluor-2,5-dichlorbenzol
136173
1,4-dichloro-2-fluorobenzene
FC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
348-59-4
C6H3Cl2F
164.99
MFCD00060656
BJQTYCQGIXZSNM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorofluorobenzene, benzene, 1,4-dichloro-2-fluoro, 1,4-dichloro-2-fluoro-benzene, 2,5-dichloro-1-fluorobenzene, 1,4-dichlor-2-fluorbenzol, 2,5-dichloro-fluorobenzene, pubchem3454, acmc-1ae1b, 2,5-dichloro fluorobenzene, 1-fluor-2,5-dichlorbenzol
136173
1,4-dichloro-2-fluorobenzene
FC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 1,4-dichloro-2-fluorobenzène est utilisé comme intermédiaire de synthèse organique
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,4-Dichloro-2-fluorobenzene
Point de fusion 4°C
Densité 1.383
Point d’ébullition 168°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.5245
Quantité 5 g
Beilstein 2355590
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 165
Pourcentage de pureté 99%