Learn More
1,4-dicyanobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-107183
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
111-69-3
C6H8N2
108.14
MFCD00001975
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
8128
hexanedinitrile
C(CCC#N)CC#N
111-69-3
C6H8N2
108.14
MFCD00001975
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
8128
hexanedinitrile
C(CCC#N)CC#N
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dicyanobutane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 1.0°C to 3.0°C
Couleur Colorless to Yellow
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 295.0°C
Point d’éclair 163°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Glass bottle
Formule linéaire NC(CH2)4CN
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390
Quantité 5 mL
Beilstein 02, 653
Merck Index 15, 152
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Viscosité 5.8 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dicyanobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.