Learn More
1,4-difluorobenzène, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-110235
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
540-36-3
C6H4F2
114.10
MFCD00000344
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
10892
CHEBI:38585
1,4-difluorobenzène
FC1=CC=C(F)C=C1
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
540-36-3
C6H4F2
114.10
MFCD00000344
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
10892
CHEBI:38585
1,4-difluorobenzène
FC1=CC=C(F)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 4-Difluorobenzene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -13°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 88°C to 89°C
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4F2
Indice de réfraction 1.4400 to 1.442
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 199
Merck Index 15, 3167
Gravité spécifique 1.17
Poids de la formule 114.09
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Difluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.