Learn More
1,4-diiodobutane, 99 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023130
46.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
628-21-7
C4H8I2
309.92
MFCD00001099
ROUYUBHVBIKMQO-UHFFFAOYSA-N
tetramethylene iodide, butane, 1,4-diiodo, tetramethylene diiodide, 1,4-diodobutane, a,?-diiodobutane, 1,4 diiodobutane, butane,4-diiodo, 1,4-diiodo-butane, pubchem3842, 1,4-bis iodanyl butane
12337
1,4-diiodobutane
ICCCCI
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
628-21-7
C4H8I2
309.92
MFCD00001099
ROUYUBHVBIKMQO-UHFFFAOYSA-N
tetramethylene iodide, butane, 1,4-diiodo, tetramethylene diiodide, 1,4-diodobutane, a,?-diiodobutane, 1,4 diiodobutane, butane,4-diiodo, 1,4-diiodo-butane, pubchem3842, 1,4-bis iodanyl butane
12337
1,4-diiodobutane
ICCCCI
1,4-Diiodobutane is used as an additive to enhance perovskite solar cell performance. It is used as a crosslinking agent for the synthesis of anion exchange membranes from cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-diiodobutane est utilisé comme additif pour améliorer les performances des cellules solaires de pérovskite. Il est utilisé comme agent de couplage pour la synthèse des membranes échangeuses d’anions à partir de cellulose.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec un agent oxydant puissant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,4-Diiodobutane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion 5°C to 7°C
Densité 2.35
Point d’ébullition 108°C to 110°C (10 mmHg)
Indice de réfraction 1.6212
Quantité 25 g
Beilstein 1098276
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 309.92
Pourcentage de pureté 99%