Learn More
1,4-Diisocyanatobutane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757721
53.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4538-37-8
C6H8N2O2
140.14
MFCD00075559
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
350453
1,4-diisocyanatobutane
C(CCN=C=O)CN=C=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4538-37-8
C6H8N2O2
140.14
MFCD00075559
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
350453
1,4-diisocyanatobutane
C(CCN=C=O)CN=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diisocyanatobutane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 102.0°C to 104.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 106°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire OCN(CH2)4NCO
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Quantité 1 g
Numéro UN 2206
Gravité spécifique 1.1
Synonyme 1,4-butanediisocyanate, tetramethylene diisocyanate, 1,4-disocyanatobutane, acmc-1afua, 1,4-diisocyanato-butane, butane-1,4-diisocyanate, #, butane,1,4-diisocyanato, 1,4-butanediyl diisocyanate, butane, 1,4-diisocyanato
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide