Learn More
(1,4-diméthyl-2-pipérazinyl)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (1, 4-Dimethyl-2-piperazinyl)methanol |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 144.22 |
Pourcentage de pureté | 95% |