Learn More
Dichlorhydrate d’acide 1,4-diméthylpipérazine-2-carboxylique, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391328
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1174064-55-1
C7H16Cl2N2O2
231.117
UPJQXMOMHHDOSZ-UHFFFAOYSA-N
1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid,dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid, chloride, chloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
45594293
1,4-diméthylpipérazine-2-acide carboxylique ; dichlorhydrate
CN1CCN(C(C1)C(=O)O)C.Cl.Cl
1174064-55-1
C7H16Cl2N2O2
231.117
UPJQXMOMHHDOSZ-UHFFFAOYSA-N
1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid,dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid, chloride, chloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
45594293
1,4-diméthylpipérazine-2-acide carboxylique ; dichlorhydrate
CN1CCN(C(C1)C(=O)O)C.Cl.Cl
Nom chimique ou matériau 1, 4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 231.12
Pourcentage de pureté 95%