Learn More
1,4-dioxane-2,5-dione, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1, 4-Dioxane-2, 5-dione |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Poids de la formule | 116.07 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Quantité | 10 g |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |