Learn More
1,4-Dioxane, 99,5 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-217134
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-dioxane
C1COCCO1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-dioxane
C1COCCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dioxane
Point de fusion 12.0°C
Absorbance (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.03 max. at 270nm, 0.05 max. at 260nm, 0.075 max. at 250nm, 0.125 max. at 240nm, 0.22 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 1 max. at 218nm
% min. CAS 99.4
Couleur Marron à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.0340g/mL
Point d’ébullition 101.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Solution
Indice de réfraction 1.4205 to 1.4220
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Résidus après évaporation 0.0002 % max.
Gravité spécifique 1.034
Viscosité 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Eau 0.025% Max.
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité HPLC