Learn More
1,4-Dioxane, Honeywell™
Catalog Number 15684710
Click to view available options
Quantité:
1 L
Puriss. p.a., séché, ≥99,5 % (CPG), ≤0,005 % d’eau
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) a développé les premiers solvants de haute pureté il y a plus de 50 ans
  • À mesure que de nouvelles applications et techniques émergent, Burdick & Jackson continue de développer des produits répondant aux standards les plus exigeants des laboratoires et de la production pharmaceutique
  • Nos solutions d’emballage, allant de l’échelle du laboratoire à celle de la production, offrent à nos clients une valeur ajoutée, une efficacité et une sécurité accrue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
CAS 123-91-1
Densité 1.034g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.22
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 356°F
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL MFCD00006571
Tension de vapeur 27 mmHg (20°C), 40 mmHg (25°C)
Numéro UN UN1165
Beilstein 102551
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
Nom IUPAC 1,4-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)