missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dioxane, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™

Catalog Number p-7120022
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-dioxane
C1COCCO1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-dioxane
C1COCCO1

Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5% (GC)

ACS GENERAL USE SOLVENTS

  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 (at 500g/L 20°C)
Point de fusion 10°C to 12°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Couleur Colorless
Numéro UN UN1165
Beilstein 102551
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité ACS/puriss. p.a.
Densité 1.034g/mL at 25°C
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 0.22
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 356°F
Odeur Aromatic
Conditionnement Glass Bottle
Forme physique Liquid
Tension de vapeur 40mmHg (25°C), 27mmHg (20°C)
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'