missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-méthoxy-3-nitrophényl)-4-méthylpipérazine, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H56962.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Quantité | 1g |
---|
Description
RemarquesConserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
1034617-86-1 | |
251.286 | |
XHYHNDLFYCMLQK-UHFFFAOYSA-N | |
59441886 | |
CN1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)OC)[N+](=O)[O-] |
C12H17N3O3 | |
MFCD20265391 | |
1-4-methoxy-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-4-methoxy-3-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, 1-methyl-4-4-methyloxy-3-nitrophenyl piperazine | |
1-(4-méthoxy-3-nitrophényl)-4-méthylpipérazine |
Spécification
1-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine | |
1034617-86-1 | |
MFCD20265391 | |
XHYHNDLFYCMLQK-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-méthoxy-3-nitrophényl)-4-méthylpipérazine | |
59441886 | |
97% |
1g | |
C12H17N3O3 | |
1-4-methoxy-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-4-methoxy-3-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, 1-methyl-4-4-methyloxy-3-nitrophenyl piperazine | |
CN1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)OC)[N+](=O)[O-] | |
251.286 | |
251.29 |