missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-méthoxy-3-nitrophényl)-4-méthylpipérazine, 97 %
137.00€ - 409.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1034617-86-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H17N3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.286 |
Numéro MDL | MFCD20265391 |
Clé InChI | XHYHNDLFYCMLQK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-4-methoxy-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-4-methoxy-3-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, 1-methyl-4-4-methyloxy-3-nitrophenyl piperazine |
CID PubChem | 59441886 |
Nom IUPAC | 1-(4-méthoxy-3-nitrophényl)-4-méthylpipérazine |
SMILES | CN1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)OC)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15443006
|
Alfa Aesar™
H56962.MD |
250mg |
137.00€
250mg |
Expédition estimée 01-04-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15433006
|
Alfa Aesar™
H56962.03 |
1g |
409.00€
1g |
Expédition estimée 01-04-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
RemarquesConserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
1034617-86-1 | |
251.286 | |
XHYHNDLFYCMLQK-UHFFFAOYSA-N | |
59441886 | |
CN1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)OC)[N+](=O)[O-] |
C12H17N3O3 | |
MFCD20265391 | |
1-4-methoxy-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-4-methoxy-3-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, 1-methyl-4-4-methyloxy-3-nitrophenyl piperazine | |
1-(4-méthoxy-3-nitrophényl)-4-méthylpipérazine |
Spécification
1-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine | |
1034617-86-1 | |
MFCD20265391 | |
XHYHNDLFYCMLQK-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-méthoxy-3-nitrophényl)-4-méthylpipérazine | |
59441886 | |
97% |
250mg | |
C12H17N3O3 | |
1-4-methoxy-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-4-methoxy-3-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, 1-methyl-4-4-methyloxy-3-nitrophenyl piperazine | |
CN1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)OC)[N+](=O)[O-] | |
251.286 | |
251.29 |