Learn More
1-(4-Méthoxyphényl)pipérazine, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10033240
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
38212-30-5
C11H16N2O
192.26
MFCD00040736
MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
1-4-methoxyphenyl piperazine, n-4-methoxyphenyl piperazine, n-p-methoxyphenyl piperazine, piperazine, 1-4-methoxyphenyl, unii-p385m92gyg, 4-methoxyphenylpiperazine, 1-4-anisyl piperazine, chembl59517, 1-4-methoxyphenyl-piperazine, 1-4-methoxy-phenyl-piperazine
269722
1-(4-methoxyphenyl)piperazine
COC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
38212-30-5
C11H16N2O
192.26
MFCD00040736
MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
1-4-methoxyphenyl piperazine, n-4-methoxyphenyl piperazine, n-p-methoxyphenyl piperazine, piperazine, 1-4-methoxyphenyl, unii-p385m92gyg, 4-methoxyphenylpiperazine, 1-4-anisyl piperazine, chembl59517, 1-4-methoxyphenyl-piperazine, 1-4-methoxy-phenyl-piperazine
269722
1-(4-methoxyphenyl)piperazine
COC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Ambre à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 192.25
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.