Learn More
Alfa Aesar™ 1-(-Morpholinyl)--propanol,4-morpholinyl)-2-propanol, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L11859.09
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2109-66-2 Poids : 0.01000kg
Quantité 10g
Code produit. 11392667
  • 47.92€ / 10g
Expédition estimée
19-05-2021
Identifiants chimiques
2109-66-2
145.202
YAXQOLYGKLGQKA-UHFFFAOYSA-N
97957
CC(CN1CCOCC1)O
C7H15NO2
MFCD00023378
n-2-hydroxypropyl morpholine, 1-morpholin-4-yl propan-2-ol, 1-morpholinopropan-2-ol, 1-morpholino-2-propanol, 4-2-hydroxypropyl morpholine, 1-4-morpholino-2-propanol, 4-morpholineethanol, alpha-methyl, 4-morpholineethanol, .alpha.-methyl, acmc-1ck5f, 1-morpholino propan-2-ol
1-morpholine-4-ylpropan-2ol
Spécification
1-(4-Morpholinyl)-2-propanol
92°C (197°F)
218°C
2109-66-2
MFCD00023378
n-2-hydroxypropyl morpholine, 1-morpholin-4-yl propan-2-ol, 1-morpholinopropan-2-ol, 1-morpholino-2-propanol, 4-2-hydroxypropyl morpholine, 1-4-morpholino-2-propanol, 4-morpholineethanol, alpha-methyl, 4-morpholineethanol, .alpha.-methyl, acmc-1ck5f, 1-morpholino propan-2-ol
CC(CN1CCOCC1)O
145.202
145.2
1.02
1.4635
10g
C7H15NO2
1443
YAXQOLYGKLGQKA-UHFFFAOYSA-N
1-morpholine-4-ylpropan-2ol
97957
98%
Vidéos
FDS Documents