Learn More
Diisothiocyanate de 1,4-phénylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045193
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
4044-65-9
C8H4N2S2
192.254
MFCD00004811
OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
bitoscanate, 1,4-phenylene diisothiocyanate, jonit, p-phenylene diisothiocyanate, benzene, 1,4-diisothiocyanato, bitoscanat, bitoscanate inn, phenylene thiocyanate, bitoscanatum latin, 1,4-phenylenediisothiocyanate
19958
1,4-diisothiocyanatobenzène
C1=CC(=CC=C1N=C=S)N=C=S
4044-65-9
C8H4N2S2
192.254
MFCD00004811
OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
bitoscanate, 1,4-phenylene diisothiocyanate, jonit, p-phenylene diisothiocyanate, benzene, 1,4-diisothiocyanato, bitoscanat, bitoscanate inn, phenylene thiocyanate, bitoscanatum latin, 1,4-phenylenediisothiocyanate
19958
1,4-diisothiocyanatobenzène
C1=CC(=CC=C1N=C=S)N=C=S
It is used in the treatment of hookworms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans le traitement des vers à capuchon.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,4-Phenylene diisothiocyanate
Point de fusion 128°C to 133°C
Odeur Irritating
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2414340
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1308
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 98%