Learn More
1,5-Cyclooctadiène, 99 %, stabilisé, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 297120025
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 111-78-4 Poids : 3.70000kg Transport : UN number : 2520 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 2.5L
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10013163
  • 138.00€ / 2.50L
En stock, prêt à être expédié : 5
Identifiants chimiques
111-78-4
108.18
VYXHVRARDIDEHS-HASIUUCGSA-N
10937607
C1CC=CCCC=C1
C8H12
MFCD00001752
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
(5Z)-cycloocta-1,5-diène
Spécification
1, 5-Cyclooctadiene
38°C
Flacon en verre
0.88
1.3 mPa.s (20°C)
Incolore
2.5L
111-78-4
100.0
C8H12
05, 116
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
VYXHVRARDIDEHS-HASIUUCGSA-N
(5Z)-cycloocta-1,5-diène
10937607
Liquide
0.8800g/mL
Authentic
1.4920 to 1.4940
50 to 150ppm t-butylcatechol
151°C (101.3 kPa)
-69.5°C
Stabilized
98.5
98.5% min. (GC)
MFCD00001752
15, 2730
Solubility in water: 780mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride
C1CC=CCCC=C1
108.18
108.18
99%
Vidéos
FDS Documents