Learn More
1-(5-fluoro-2-hydroxyphényl)éthan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | FC6H3(OH)COCH3 |
Quantité | 50 g |
Poids de la formule | 154.14 |
Pourcentage de pureté | 97% |