Learn More
Alfa Aesar™ 1,5-hexadiyne, 50 % en pentane
Marque:  Alfa Aesar™ 018720.04
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 628-16-0 Poids : 0.00200kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 2g
Code produit. 11393467
  • 123.00€ / 2g
En stock, prêt à être expédié : 1
Description
Description
  • Conditionné sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
628-16-0
78.114
YFIBSNDOVCWPBL-UHFFFAOYSA-N
69402
hexa-1,5-diyne
C6H6
MFCD00014924
1,5-hexadiyne, dipropargyl, bipropargyl, hc#cch2ch2c#ch, 1,5-hexadiyne in pentane, hccch2ch2cch, acmc-1b142, 1,5-hexadiyne 6ci, 8ci, 9ci, 1,5-hexadiyne solution, 50 wt. % in pentane 1g
CHEBI:37821
C#CCCC#C
Spécification
1,5-Hexadiyne
0.805 g/mL
2g
C6H6
UN3295
Immiscible with water.
C#CCCC#C
78.114
CHEBI:37821
Liquide
50% in pentane
-2°C (29°F)
628-16-0
MFCD00014924
1,5-hexadiyne, dipropargyl, bipropargyl, hc#cch2ch2c#ch, 1,5-hexadiyne in pentane, hccch2ch2cch, acmc-1b142, 1,5-hexadiyne 6ci, 8ci, 9ci, 1,5-hexadiyne solution, 50 wt. % in pentane 1g
YFIBSNDOVCWPBL-UHFFFAOYSA-N
hexa-1,5-diyne
69402
78.11
Vidéos
FDS Documents