Learn More
1,6-dihydroxynaphtalène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392777
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
575-44-0
C10H8O2
160.172
MFCD00003981
FZZQNEVOYIYFPF-UHFFFAOYSA-N
1,6-dihydroxynaphthalene, 1,6-naphthalenediol, 6-hydroxy-1-naphthol, 1,6-dihydroxy naphthalene, 2,5-naphthalenediol, 2,5-dihydroxynaphthalene, naphthalene, 1,6-dihydroxy, ccris 7894, 1,6-dihydroxynaphtalene, 1.6-dihydroxynaphthalene
68463
CHEBI:42040
Naphtalén-1,6-diol
C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=C1)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
575-44-0
C10H8O2
160.172
MFCD00003981
FZZQNEVOYIYFPF-UHFFFAOYSA-N
1,6-dihydroxynaphthalene, 1,6-naphthalenediol, 6-hydroxy-1-naphthol, 1,6-dihydroxy naphthalene, 2,5-naphthalenediol, 2,5-dihydroxynaphthalene, naphthalene, 1,6-dihydroxy, ccris 7894, 1,6-dihydroxynaphtalene, 1.6-dihydroxynaphthalene
68463
CHEBI:42040
Naphtalén-1,6-diol
C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,6-Dihydroxynaphthalene
Point de fusion 136°C to 140°C
Quantité 100 g
Beilstein 1939032
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté ≥97%