Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-diiodoperfluorohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
103.00€ - 447.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Diiodoperfluorohexane
CAS 375-80-4
Point de fusion 25°C
Densité 2.357
Point d’ébullition 115°C (100 mmHg)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11399719
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
B21654.06
5 g
103.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
11309729
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
B21654.14
25 g
447.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
It is employed in the synthesis and characterization of fluorinated telomers containing vinylidene fluoride and hexafluoropropene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse et la caractérisation de télomères fluorés contenant du fluorure de vinylidène et de l’hexafluoropropène.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l'abri de la lumière. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
1,6-Diiodoperfluorohexane
25°C
115°C (100 mmHg)
1.398
1822186
JOQDDLBOAIKFQX-UHFFFAOYSA-N
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodohexane
78994
97%
375-80-4
2.357
C6F12I2
MFCD00042264
Light sensitive
FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
553.86
553.86