missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1,7-heptanodiol, 98 %

Marque:  Alfa Aesar™ L06384.14

Code nomenclature Nacres: NA.22

Informations supplémentaires : CAS : 629-30-1 Poids : 0.02500kg

Quantité 25g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11392496

  • 167.00€ / 25g

En stock, prêt à être expédié : 2

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Applications
Le 1,7-heptanediol est utilisé dans les champs agrochimiques, pharmaceutiques et de colorants.

Solubilité
Soluble dans l‘eau, légèrement soluble dans l‘éther.

Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs, les agents oxydants, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides.
Spécification

Identifiants chimiques

629-30-1
132.203
SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
12381
C(CCCO)CCCO
C7H16O2
MFCD00002987
1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
heptane-1,7-diol

Spécification

1,7-Heptanediol
127°C (260°F)
258°C to 260°C
25g
C7H16O2
1633482
Soluble in water,slightly soluble in ether.
C(CCCO)CCCO
132.203
132.2
0.953
1.455
17°C to 18°C
629-30-1
MFCD00002987
1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
heptane-1,7-diol
12381
98%
Vidéos
FDS Documents