Learn More
1,7-heptanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044433
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
629-30-1
C7H16O2
132.203
MFCD00002987
SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
12381
heptane-1,7-diol
C(CCCO)CCCO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
629-30-1
C7H16O2
132.203
MFCD00002987
SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
12381
heptane-1,7-diol
C(CCCO)CCCO
1,7-Heptanediol is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,7-heptanediol est utilisé dans les champs agrochimiques, pharmaceutiques et de colorants.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, légèrement soluble dans l‘éther.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs, les agents oxydants, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,7-Heptanediol
Point de fusion 17°C to 18°C
Densité 0.953
Point d’ébullition 258°C to 260°C
Point d’éclair 127°C (260°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 5 g
Beilstein 1633482
Informations sur la solubilité Soluble in water,slightly soluble in ether.
Poids de la formule 132.2
Pourcentage de pureté 98%