Learn More
1,7-octadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-176053
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
871-84-1
C8H10
106.17
MFCD00008580
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
70099
octa-1,7-diyne
C#CCCCCC#C
871-84-1
C8H10
106.17
MFCD00008580
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
70099
octa-1,7-diyne
C#CCCCCC#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 7-Octadiyne
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 135.0°C to 136.0°C
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡C(CH2)4C≡CH
Indice de réfraction 1.4454 to 1.4474
Quantité 10 g
Beilstein 01, II, 248
Gravité spécifique 0.8
Poids de la formule 106.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,7-Octadiyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.