Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+ %, Acros Organics™
11.12€ - 1649.00€
Identifiants chimiques
CAS 6674-22-2
Formule moléculaire C9H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00006930
Clé InChI GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
CID PubChem 81184
Nom IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azépine
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10104320
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
160610250
25g Flacon en verre
35.30€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié: 23
10377240
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
160611000
100g Flacon en verre 100.00€
100g
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié: 25
10662023
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
160615000
500g Flacon en verre
367.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié: 20
10023313
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
160610025
2.5kg Flacon en verre
1649.00€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 04-11-2021
10011970
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
160610050
5g Glass bottle Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
6674-22-2
152.24
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
81184
C1CCC2=NCCCN2CC1
C9H16N2
MFCD00006930
1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azépine
Spécification
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
116°C
Flacon en verre
1.019
0.5% max. (K.F.)
Incolore à jaune
25g
6674-22-2
100.0
C9H16N2
23, V,5, 271
15, 2996
Solubility in water: soluble.
C1CCC2=NCCCN2CC1
152.24
152.24
98+%
1.0190g/mL
Authentic
1.5210 to 1.5230
11.76 mPa.s (20°C)
261.0°C
-70.0°C
≥98%
97.5
98% min. (GC)
MFCD00006930
02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azépine
81184
Liquide
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1,8-Diazabicyclo¢5.4.0!undec-7-ene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.