Learn More
1,9-nonanédiol, 99 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 129121000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 3937-56-2 Poids : 0.15000kg
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
3937-56-2 | |
160.26 | |
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N | |
19835 | |
C(CCCCO)CCCCO |
C9H20O2 | |
MFCD00002991 | |
1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x | |
nonane-1,9-diol |
Spécification
1, 9-Nonanediol | |
162°C | |
Flacon en verre | |
52.6 mPa.s (50°C) | |
Blanc | |
100g | |
3937-56-2 | |
100.0 | |
C9H20O2 | |
MFCD00002991 | |
1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x | |
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N | |
nonane-1,9-diol | |
19835 | |
Solides cristallins fusionnés |
0.9180g/mL | |
Authentic | |
0.918 | |
177°C (15.0mmHg) | |
44°C to 48°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
HO(CH2)9OH | |
01, 493 | |
Solubility in water: 9g/L (20°C) | |
C(CCCCO)CCCCO | |
160.26 | |
160.26 | |
99% |