Learn More
1-acétylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022210
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2466-76-4
C5H6N2O
110.12
MFCD00005287
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
17174
CHEBI:16984
1-imidazol-1-yléthanone
CC(=O)N1C=CN=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2466-76-4
C5H6N2O
110.12
MFCD00005287
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
17174
CHEBI:16984
1-imidazol-1-yléthanone
CC(=O)N1C=CN=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Acetylimidazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93°C to 96°C
Couleur Beige à blanc ou à brun
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,thf
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux adhérants ou poudre cristalline