Learn More
Acide 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-54633
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
52-52-8
MFCD00001381
NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
2901
CHEBI:40547
acide 1-aminocyclopentane-1-carboxylique
C1CCC(C1)(C(=O)O)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
52-52-8
MFCD00001381
NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
2901
CHEBI:40547
acide 1-aminocyclopentane-1-carboxylique
C1CCC(C1)(C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 320°C to 322°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H11NO2
Formule linéaire H2NC5H8CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 14, I, 526
Merck Index 15, 2727
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 5g/100mL
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./