Learn More
1-benzofuran-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10001474
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
10035-16-2
C9H6O2
146.145
MFCD03411182
LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
2773875
1-benzofurane-5-carbalaldéhyde
C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
10035-16-2
C9H6O2
146.145
MFCD03411182
LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
2773875
1-benzofurane-5-carbalaldéhyde
C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
Nom chimique ou matériau 1-Benzofuran-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 97%