Learn More
Hydrate de chlorhydrate de 1-benzyl-3-pipéridone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-65321
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
50606-58-1
C12H16ClNO
225.72
MFCD00150096
OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
3084924
1-benzylpipéridine-3-one ; chlorhydrate
Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
50606-58-1
C12H16ClNO
225.72
MFCD00150096
OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
3084924
1-benzylpipéridine-3-one ; chlorhydrate
Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 170°C to 176°C
Couleur Marron à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (on free base) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 225.72
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.