Learn More
1-benzyl-3-pyrroline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229085
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
6913-92-4
C11H13N
159.23
LRFHKHHUKGZIGE-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-3-pyrroline, 1-benzyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-benzylpyrroline, n-benzyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-1-phenylmethyl, maleimide-related compound 16, l-benzyl-3-pyrroline, n-benzyl 3-pyrroline, 1-benzylpyrroline
561506
1-benzyl-2,5-dihydropyrrole
C1C=CCN1CC2=CC=CC=C2
6913-92-4
C11H13N
159.23
LRFHKHHUKGZIGE-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-3-pyrroline, 1-benzyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-benzylpyrroline, n-benzyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-1-phenylmethyl, maleimide-related compound 16, l-benzyl-3-pyrroline, n-benzyl 3-pyrroline, 1-benzylpyrroline
561506
1-benzyl-2,5-dihydropyrrole
C1C=CCN1CC2=CC=CC=C2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-3-pyrroline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8370g/mL
Point d’ébullition 92°C (1.0 hPa)
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.837
Poids de la formule 159.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Benzyl-3-pyrroline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.