Learn More
Acide 1-benzylindole-3-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10008249
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
27018-76-4
C16H13NO2
251.28
MFCD00057094
LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
33671
1Acide-benzylindole-3-carboxylique
C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
27018-76-4
C16H13NO2
251.28
MFCD00057094
LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
33671
1Acide-benzylindole-3-carboxylique
C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 1-Benzylindole-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 251.28
Pourcentage de pureté 98%